Learn More
Carbonate de baryum, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Point d’ébullition | 1450°C |
Point de fusion | 811°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 197.35g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Barium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./