Learn More
Carbonate de baryum, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10121470
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1450°C
Point de fusion 811°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 197.35g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Barium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.