Learn More
Carbonate de baryum 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424614
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Barium carbonate is widely used in the ceramics industry as an ingredient in glazes. It acts as a flux, a matting and crystallizing agent and combines with certain colouring oxides to produce unique colours not easily attainable by other means. It is also used for removing of sulfates in phosphoric acid production and chlorine alkali electrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de baryum est largement utilisé dans l’industrie de la céramique comme ingrédient des vernis. Il agit comme fondant, et agent de matité et de cristallisation. Combiné à certains oxydes de coloration, il produit des couleurs uniques qui ne sont pas faciles à obtenir par d’autres moyens. Il est également utilisé pour l’élimination des sulfates dans la production d’acide phosphorique et l’électrolyse chlore-alcali.
Solubilité
Insoluble dans l’eau et l’alcool. Soluble dans l’acide acétique, l’acide chlorhydrique et l’acide nitrique.
Remarques
m.p 174° (90 atm), 811° (1 atm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium carbonate
Point de fusion 811°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire BaCO3
Merck Index 14,969
Informations sur la solubilité Insoluble aq. soln. and alcohol. Soluble in acetic acid,hydrochloric acid and nitric acid.
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.35
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 4.43