Learn More
Carbonate de baryum, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217363
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-77-9
Formule moléculaire CBaO3
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Numéro MDL MFCD00003448
Clé InChI AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
CID PubChem 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1450.0°C
Nom chimique ou matériau Barium carbonate
Point de fusion 811.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire BaCO3
Merck Index 15, 965
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids de la formule 197.35
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 4.43
Densité 4.4300g/mL