Learn More
Carbonate de baryum, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
49.20€ - 940.00€
Identifiants chimiques
CAS | 513-77-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CBaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.34 |
Numéro MDL | MFCD00003448 |
Clé InChI | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p |
CID PubChem | 10563 |
SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.09 |
10 g |
49.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.18 |
50 g |
86.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.30 |
250 g |
314.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014452.A1 |
1 kg |
940.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
513-77-9 | |
197.34 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
10563 |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O |
Spécification
(decomposition) | |
811°C | |
Blanc | |
99.95% | |
MFCD00003448 | |
Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid. | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O | |
197.34 | |
197.35 | |
Off-white lump/powder |
Barium carbonate | |
513-77-9 | |
Grumeau / poudre | |
CBaO3 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
Carbonate de baryum(2+) | |
10563 | |
Odorless | |
4.43 |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 208-167-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only