Learn More
Oxyde de cuivre de calcium baryum (2-1-2), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
47.22€ - 193.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium calcium copper oxide (2-1-2)
CAS 127922-05-8
Forme physique Agglomérat fin et poudre broyée
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00211652
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11393568
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039192.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11383568
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039192.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Barium calcium copper oxide (2-1-2)
Agglomérat fin et poudre broyée
MFCD00211652
Hydrolyzes with water.
127922-05-8
(Base des métaux)
UN1564
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante