Learn More
Bromure de baryum dihydraté, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium bromide dihydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN1564 |
Merck Index | 14,968 |
Informations sur la solubilité | Very soluble in water, soluble in methanol |
Poids de la formule | 333.17 (297.14 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.999% |