Learn More
Bromure de baryum, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
78.69€ - 342.71€
Identifiants chimiques
CAS 10553-31-8
Numéro MDL MFCD00003444
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307218
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
016792.18
50 g
78.69€
50g
11397208
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
016792.30
250 g
342.71€
250g
Description
Description
Barium bromide, anhydrous is used as the chemical intermediate, and the spice cosmetics chemical additive. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10553-31-8
MFCD00003444
Spécification
Barium bromide
Anhydrous
Blanc
MFCD00003444
14,968
297.14
Odorless
4.781 g/mL
850°C
10553-31-8
Poudre
UN1564
Soluble in water
99%
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DU BARYUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-140-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante