Learn More
Bromure de baryum, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Pour l’analyse des ultra-traces
76.58€ - 259.29€
Identifiants chimiques
CAS | 10553-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | BaBr2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 297.16 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15229826
|
Thermo Scientific Acros
315380500 |
50 g |
76.58€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15239826
|
Thermo Scientific Acros
315382500 |
250 g |
259.29€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10553-31-8 | |
BaBr2 | |
297.16 |
Spécification
Barium bromide | |
10553-31-8 | |
BaBr2 | |
15,964 | |
297.16 | |
99% |
850.0°C | |
98.5% min. (Argentometry) | |
BaBr2 | |
Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane | |
297.16 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-140-
- Barium bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Barium bromide
RUO – Research Use Only