Learn More
Bromate de baryum, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.21€ - 250.25€
Identifiants chimiques
CAS | 13967-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BaBr2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 393.129 |
Numéro MDL | MFCD00014177 |
Clé InChI | VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer |
CID PubChem | 61706 |
Nom IUPAC | baryum(2+);dibromate |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11008.22 |
100 g |
63.21€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11454473
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11008.36 |
500 g |
250.25€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13967-90-3 | |
393.129 | |
VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L | |
61706 | |
[O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2] |
BaBr2O6 | |
MFCD00014177 | |
barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer | |
baryum(2+);dibromate |
Spécification
Barium bromate | |
BaBr2O6 | |
UN2719 | |
VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L | |
baryum(2+);dibromate | |
61706 | |
97% | |
3.99 |
13967-90-3 | |
MFCD00014177 | |
barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer | |
[O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2] | |
393.129 | |
393.16 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H302-H332
Peut aggraver un incendie ;
comburant.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BROMATE DE BARYUM
missing translation for 'einecsNumber' : 237-750-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EF8715000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only