Learn More
Oxyde d’aluminium et de baryum, tech., Thermo Scientific Chemicals
13.10€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12004-04-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00049716 |
Synonyme | Barium aluminate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398067
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022642.09 |
10 g | |||||||
11308077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022642.22 |
100 g |
61.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022642.36 |
500 g |
218.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Barium aluminum oxide is used for getter alloys in vacuum tubes. It also finds application as deoxidizer for copper, Frary’s metal, lubricant for anode rotors in x-ray tubes and spark-plug alloys. It is used to prepare heat-resistant refractory and super-refractory concretes. Further, it gives a better protection against gamma radiation and X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12004-04-5 | |
MFCD00049716 | |
Barium aluminate |
Spécification
Barium aluminum oxide | |
Poudre | |
UN1564 | |
Insoluble in water. | |
Technique |
12004-04-5 | |
MFCD00049716 | |
Barium aluminate | |
561.98 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-445-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Barium aluminum oxide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P330-Rincer la bouche.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only