Learn More
Acétate de baryum, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366148
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium acetate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ba(OOCCH3)2
Numéro UN UN1564
Beilstein 3693411
Merck Index 14,965
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
Poids de la formule 255.43
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Densité 2.47g/mL