Learn More
Acétate de baryum, Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15693790
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
50 kg
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 543-80-6
Formule moléculaire C4H6BaO4
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
Numéro MDL MFCD00012447
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
CID PubChem 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Acetate
Quantité 1 kg
Formule linéaire (CH3COO)2Ba
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
Poids de la formule 255.42g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur