Learn More
Acétate de baryum, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Barium acetate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 102% (Complexometry) |
Formule linéaire | (CH3CO2)2Ba |
Merck Index | 15, 961 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Poids de la formule | 255.43 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Barium acetate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acétate de baryum, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction