Learn More
Baryum, 99+%, tiges, ∽2 cm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
199.00€ - 1044.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-39-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ba |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.33 |
Numéro MDL | MFCD00134031 |
Clé InChI | DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom |
CID PubChem | 5355457 |
ChEBI | CHEBI:32595 |
Nom IUPAC | baryum |
SMILES | [Ba] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10712973
|
Thermo Scientific Acros
317861000 |
100 g |
199.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10331484
|
Thermo Scientific Acros
317865000 |
500 g |
1044.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-39-3 | |
137.33 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
5355457 | |
baryum |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
CHEBI:32595 | |
[Ba] |
Spécification
Barium | |
99+% | |
725.0°C | |
99.0 | |
99+% | |
Ba | |
15, 960 | |
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N | |
baryum | |
5355457 | |
137.34 | |
Flacon en plastique |
Gris | |
7440-39-3 | |
1640.0°C | |
100.0 | |
Ba | |
MFCD00134031 | |
bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom | |
[Ba] | |
137.33 | |
CHEBI:32595 | |
≥99% | |
Tige |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Barium in Paraffin oil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: White mineral oil, Barium
RUO – Research Use Only