Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bari (Frontier 118)
Faites avec le même soin et la même attention aux détails associés aux chaussures de luxe haut de gamme. Le cuir pleine fleur à 2 tons brésilien combiné au nubuck rehausse l’aspect élégant d’une chaussure qui convient à chaque occasion.
Marque: Emma Safety Footwear MM11809044
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Bleu | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
44 |
Lacets | |
Bari (Frontier 118) | |
Cuir | |
Acier |