Learn More
Masterflex™ Fixation ultra-sécurisée BarbLock™
Les emsembles BarbLock assurent un sertissage radial uniforme de 360 degrés pour un joint résistant et sans fuite
Marque:  Masterflex™ 30604-04
Code produit. 15406973
  • 5.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fixation très sécurisée BarbLock, 3/8 po pour tubulure de 3/8 x 5/8 po
  • Facile à installer, le mécanisme de verrouillage en trois parties garantit que la tubulure et le raccord cannelé ne se dissocie pas
  • Utilisation en toute sécurité avec des pressions allant jusqu’à 140 psi ou la limite de pression supérieure de la tubulure
  • Une excellente alternative à la fixation des tubulures et des raccords cannelés avec attaches de câble
  • Plus de sertissage ni de déformation du tube
  • L’ensemble BarbLock se compose de trois pièces : le manchon, la pince et les raccords cannelés
  • Pour installer le raccord, faites glisser le manchon et la pince sur la tubulure, puis insérez le raccord cannelé dans la tubulure
  • Préverrouillez le manchon et la pince en les appuyant ensemble jusqu’à ce que vous entendiez un clic
  • Faites glisser le manchon et la pince sur le bord du raccord cannelé et bloquez-le à l’aide de l’outil BarbLock
  • Une fois assemblé, l’ensemble BarbLock ne peut être déverrouillé qu’avec l’outil de retrait
Spécification
Spécification
Fixation ultra-sécurisée
0,375 in
Polypropylène
43/64 po
Fixation très sécurisée BarbLock, 3/8 po pour tubulure de 3/8 x 5/8 po
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Masterflex™ Fixation ultra-sécurisée BarbLock™ > Fixation ultra-sécurisée BarbLock™