Learn More
Hamilton™ Raccords cannelés
Pour faciliter les connexions en laboratoire.
Marque:  Hamilton™ 35032
Code produit. 10690834
  • 23.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En CTFE
  • Pression maximale de 87 psi/6 bars
  • Fournis individuellement
Spécification
Spécification
Accessoire, raccord cannelé