Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Bandido
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Fumée
Ombre 5
Transparent
Yellow
Description
- Un modèle économique pour une protection authentique.
- Entièrement fabriquées en polycarbonate hautement résistant, les lunettes BANDIDO sont l’option idéale.
- Forme enveloppante.
- EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
- F, Risque mécanique - Impact à faible puissance : Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- T, Risque mécanique - Particules à haute vitesse à des températures extrêmes : La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation pour les particules à haute vitesse à des températures extrêmes.
- Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
- CE, Norme européenne : Monture indiquant la conformité à la norme CE.
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-fog, Impact-resistant, Scratch-resistant, UV-treated |
Description | Model BANPSJ |
Certifications / conformité (Europe) | EN166, risque mécanique F/T, CE, classe optique 1 |
Teinte de la lentille | Yellow |
Type de produit | Safety glasses |
À utiliser avec (application) | Indoor/Cloudy Day, Protection, Continuous Wear |
Comprend | Neck cord |
Nbre par carton | 240/Cs. |
Nb par paquet | 1/bag, 10/Pk. |
Poids (métrique) | 28 g |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité Bandido >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu