Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ball Flange Connections
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01260025
Code produit. 11963331
  • 61.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Raccords à bride à bille
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Bille
32 mm
Verre Duran