Learn More
Ohaus™ Adaptateur d’alimentation pour balances Ohaus série BW
Adaptateur d’alimentation de rechange
Marque: Ohaus™ 46001810
Description
Spécification
InCal&trade ; - Semi automatique | |
AV8101CM | |
chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) | |
Pour la série BW | |
3,000 s | |
254 x 193 x 720 mm | |
254,00 mm | |
193,00 mm | |
72,000 mm | |
254,00 mm |
RS232 (inclus), 2ème RS232 (disponible comme accessoire), USB (disponible en tant qu'accessoire) | |
0,100000 g | |
0,200000 g | |
0,100000 g | |
Adaptateur secteur | |
10,00 in | |
7,60 in | |
2,80 in | |
10,00 in | |
10 W 9 VDC |