Learn More
Gibco™ Bacto™ TC Lactalbumin Hydrolysate
Peptone d’origine animale provenant de la partie protéique hydrolysée enzymatiquement du lactosérum de lait.
118.00€ - 2200.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Stocker dans un endroit frais et sec dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
À utiliser avec (application) | Mammifères, bactéries, types de cellules d'insectes, protéines recombinantes et vaccins pour la santé animale |
Gamme de produits | Bacto™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16259871
|
Gibco™
259961 |
10 kg |
2200.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16269871
|
Gibco™
259962 |
500 g |
118.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce complément est un mélange de peptides, d’acides aminés et de glucides, à la fois simples et complexes. Les clients ont utilisé l’hydrolysat de lactalbumine Gibco™ Bacto™ TC avec succès pour favoriser la croissance de nombreux types de cellules de mammifères, de bactéries et d’insectes pour produire des protéines recombinantes et des vaccins pour la santé animale. Les clients ont également utilisé ce produit comme complément d’acides aminés pour les milieux de culture de cellules de mammifères.Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Stocker dans un endroit frais et sec dans des récipients bien fermés. | |
Milieux de culture déshydratés | |
Bacto™ |
Poudre | |
Mammifères, bactéries, types de cellules d'insectes, protéines recombinantes et vaccins pour la santé animale | |
Origine animale |