Learn More
Gibco™ Bacto™ Neopeptone
Produit de digestion enzymatique d’origine animale (AO) de protéines de bovin (lait) et de porc. Ce complément alimentaire apporte des vitamines, des nucléotides, des minéraux et des peptides de différentes tailles à tous types de formulations de culture.
8890.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Forme | Poudre |
À utiliser avec (application) | Production de vaccins pour les applications de santé animale |
Gamme de produits | Bacto™ |
Source | Origine animale, bovine et porcine |
Description
- Néopeptone Bacto est un produit de digestion enzymatique d’origine animale (OA) de protéines issues du bœuf (lait) et du porc
- Ce supplément nutritionnel apporte des vitamines, des nucléotides, des minéraux et des peptides de différentes tailles à tous types de formulations de culture
- Il a été utilisé comme composante des milieux de culture dans la culture des pathogènes humains, notamment Bordetella pertussis et les streptocoques du groupe A
- Également utilisé avec les espèces Borrelia burgdorferi et Clostridium pour produire des vaccins pour les applications de santé animale
- À conserver au frais et au sec, dans des récipients bien scellés, entre 2 C et 25°°C
Applications de Néopeptone Bacto :
- Recommandé pour une utilisation dans des milieux pour la détection de champignons
- Apporte des nutriments favorisant la croissance des spirochètes et des protozoaires
- Fermentation microbienne
- Production de vaccins pour les applications de santé animale
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Production de vaccins pour les applications de santé animale | |
Origine animale, bovine et porcine |
Poudre | |
Bacto™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Bacto™ Neopeptone