Learn More
Gibco™ Bacto™ Casamino Acids
Convient à une utilisation dans la production de toxine diphtérique. Les acides casaminés BD Difco™ Bacto™ comprennent un hydrolysat acide de caséine à faibles concentrations en chlorure de sodium et en fer.
457.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
---|---|
Forme | Poudre |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16269851
|
Gibco™
223050 |
500 g |
457.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Hydrolyse acide d’origine animale (AO) de la caséine.
- Excellent complément pour les formulations de milieux nécessitant des quantités minimales d’azote, y compris la production de toxines diphtériques.
- Concentrations en fer et chlorure de sodium faibles.
- Préparés selon la méthode décrite par Mueller et Miller
- Fermentation réussie pour les vaccins contre les pneumocoques, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et le zona
- Favorisent la croissance de Bordetella, Corynebacterium, Pseudomonas, Haemophilus et Escherichia
- Format déshydraté avec peptones / hydrolysats
- Sans DNR (latex)
- Ce supplément est utilisé avec succès dans les applications de fermentation pour les vaccins contre les pneumocoques, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et le zona.
- Il conserve de nombreux avantages nutritionnels de la caséine hydrolysée, mais il est complété par des facteurs de croissance, de la cystine, du maltose et une quantité optimale de fer et de sels inorganiques
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Poudre |