Learn More
Thermo Scientific™ Bandelettes de spores Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953™
Les bandelettes de spores Thermo Scientific™ sont des bandelettes stabilisées imprégnées de micro-organismes et conditionnées dans des sacs en plastique individuels refermables.
Marque: Thermo Scientific™ R4851001
289.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bandelettes de spores Thermo Scientific™ sont des bandelettes stabilisées imprégnées de micro-organismes et conditionnées dans des sacs en plastique individuels refermables.
- Population de spores de 10-6
Spécification
7953TM* | |
Bandelettes de spores | |
Bacilles à gram-positif |
Bandelette de spores Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™ ; population de spores de 105 | |
Espèces de Geobacillus | |
CQ qualitatif |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.