Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bacitracine, sel de zinc, pouvoir min. 60 unités/mg
31.60€ - 57.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1405-89-6 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD16661228 |
Synonyme | Zinc bacitracin |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10259163
|
Thermo Scientific Chemicals
226110010 |
1 g | Flacon en verre |
31.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348310
|
Thermo Scientific Chemicals
226110050 |
5 g | Flacon en verre |
57.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1405-89-6 | |
MFCD16661228 | |
Zinc bacitracin |
Spécification
Bacitracin, zinc salt | |
potency min. 60 Units/mg | |
1405-89-6 | |
250.0°C | |
5% max. (1 g, 60°C) (P2O5) (not exceeding 0.1 kPa for 3 hrs.) | |
15, 929 | |
Solubility in water: 5.1g/L (28°C). Other solubilities: 6.55g/L methanol - 2.0g/L ethanol (28°C), 0.16g/L isopropanol- 1.3g/L ethyl acetate (28°C), 0.01g/L chloroform | |
Beige ou gris-jaune à blanc |
Bacitracin Zinc Salt | |
Poudre cristalline fine | |
6 to 7.5 (as described by Eur. Pharm.) | |
Authentique | |
MFCD16661228 | |
Zinc bacitracin | |
60 I.U./mg min. (potency, on dried subst.) | |
≥60 I.U./mg (potency, on dried subst.) |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 215-787-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only