Learn More
Bacitracine, Fisher BioReagents
Code produit. 10094627
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Inhibiteur de protéine disulfure isomérase. Interfère avec les blocs de construction de la paroi cellulaire bactérienne composée de peptidoglycane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bacitracin
Type Bacitracin
Forme physique Poudre / Solide
CAS 1405-87-4
pH 6.0 to 7.0
Point de fusion 221°C
Source Bacillus licheniformis
Perte à la dessiccation < 5.0%
Formule moléculaire C66H103N17O16S
Merck Index 15, 927
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 70 U/mg
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 1422.69
Couleur Beige
Quantité 1 g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bacitracin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.