Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes B-Line BL11Cl
Click to view available options
Revêtement des verres : Revêtement anti-rayures
Description
- Verres transparents
- Technologie approuvée pour une utilisation continue et qualité optique parfaite certifiée.
- Revêtement anti-rayures.
- Protection UVA / UVB à 99,9 %.
- La protection des verres et de la monture contre les chocs à faible énergie résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s (protection maximale pour les lunettes).
- Protection des verres et de la monture contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Protection des montures contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion.
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat de la norme européenne CE disponible. |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Nb par paquet | 1paire |
Protection UV | Oui |