Learn More
BUCHI Commandes de vide V-850 et V-855
Unités universelles pour l’affichage, le réglage et le contrôle de tous les systèmes à vide
Marque: BUCHI 047297
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Éliminez les à-coups dans les applications d’évaporation en introduisant un contrôle de précision et en évitant des réglages de vide final trop agressifs. Les unités compactes et intuitives sont adaptées à de nombreuses applications. La vanne d’aération intégrée et le capteur de pression sont résistants aux produits chimiques. Associez avec une pompe à vide Buchi V-700/710 pour un contrôle du vide sans hystérésis ou ajoutez une unité de valve avec un V-850/855 et contrôlez le vide de votre local avec précision.
Caractéristiques du régulateur de vide V-850 :
- Fonctionnement facile avec grand bouton de commande et affichage graphique 4 po
- Minuterie mettant fin au processus après une durée préréglée.
- Buchi Wizard : configuration rapide et facile du menu
- LabVac : fonctionnement en continu avec une consommation énergétique minimale
- Bibliothèque de solvants : 43 solvants préprogrammés pour simplifier la sélection des paramètres
- Fonction de gradient et de répétition pour une distillation douce des solvants les plus exigeants
- Stockage maximum de 15 processus programmés en mode gradient
- EasyVac : contrôle automatique des processus basé sur la détection de la pression de la vapeur
- Distillation automatique : requiert une sonde à palier unique
Compliance
UL, CE, CSA
Spécification
CE, CSA, UL | |
Rotovapor R-220 et 205 | |
plus;10 à plus;40deg;C | |
1400 à 0 mbar (hPa) ; 1050 à 1 torr | |
120mm | |
160 mm | |
106mm | |
540 g | |
100/230 V |
Contrôleur de vide V-850 | |
Support, câble de communication et bloc d’alimentation | |
10deg; à 40deg;C | |
4,7 in | |
6,3 in | |
4,17 in | |
1,19 lb | |
Bloc d’alimentation 30 VCC (avec connexion au Rotavapor et à la pompe à vide V-700/710) ou 85 à 264 VCC |