Learn More
Gibco™ B-27™ supplément, moins l’insuline
Supplément B-27, moins insuline
132.00€ - 1240.00€
Spécification
Type de cellule | Cellules neurales |
---|---|
Classification | Sans sérum |
Concentration | 50X |
Type de culture | Culture de cellules de mammifères |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15285074
|
Gibco™
A1895601 |
10 mL |
132.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420874
|
Gibco™
A1895602 |
100 mL |
1240.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le supplément B-27™ moins insuline est le supplément complet B-27 sans insuline. Il soutient la croissance des neurones du SNC et d’autres cellules dans les applications où la présence d’insuline est source de perturbations.Pour les études neurales dans lesquelles l’insuline, le glucose et le pyruvate de sodium doivent être absents, nous recommandons Neurobasal™-A sans D-glucose et sans pyruvate de sodium (N° de catalogue 0050128DJ) comme milieu de base à utiliser en conjonction avec ce produit.
Pour d’autres applications, nous fournissons des formulations alternatives du supplément B-27.
Spécification
Cellules neurales | |
50X | |
Liquide | |
Sans sérum | |
B-27™ | |
Sans sérum |
Sans sérum | |
Culture de cellules de mammifères | |
Supplément de culture cellulaire | |
Stériles | |
Glace carbonique | |
Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.