Learn More
Gibco™ Supplément B-27™ (50X), personnalisé
Supplément B-27™ (50X), personnalisé
Marque: Gibco™ 0080085SA
143.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21952" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le supplément B-27™ (50X) personnalisé est un additif exempt de sérum permettant la croissance et l’expansion des cellules ganglionnaires rétinales. Il est fourni sous forme de concentré liquide 50X et est utilisé avec un milieu basal, tel que le Neurobasal™, ainsi qu’avec d’autres additifs, tels que le GlutaMAX-1.Spécification
10 ml - concentré congelé 50X ; stocker entre -5 et -20°C dans l’obscurité. | |
Sans sérum | |
Culture de cellules de mammifères | |
Supplément de culture cellulaire | |
Stérile | |
≤ 25 EU / ml | |
Gibco™ | |
10 ml | |
Sans sérum |
Cellules neurales | |
50X | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Cocktail antioxydant, Insuline, Vitamine A | |
6 à 8 | |
Qualité pour culture cellulaire | |
Glace carbonique | |
Test de stérilité (bactéries et champignons), endotoxine (EU ⁄ ml), test de performance de croissance |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.