Learn More
Azométhine H, MP Biomedicals™
Code produit. 11437532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Identifiants chimiques
CAS 5941-07-1
Formule moléculaire C17H14NNaO9S2
Poids moléculaire (g/mol) 463.41
Numéro MDL MFCD00149588
Clé InChI BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Synonyme 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Azomethine H
Note relative au nom Chemistry
Plage de pourcentage du dosage 1.04
Coefficient d’extinction Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.)
SMILES C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na]
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)méthyl]amino]naphthalène-2,7-disulfonique;sodium
CID PubChem 123134089
Poids de la formule 423.4
Couleur Orange
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate