Learn More
Hydrate de sel monosodique d’azométhine-H, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474323
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a reagent used for the colorimetric determination of boron in soil, plants, composts, manure, water and nutrient solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel d’azométhine-H monosodique est un réactif utilisé pour la détermination colorimétrique de la présence de bore dans le sol, les plantes, les composts, le fumier, l’eau et les solutions nutritives.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206752-32-1
Formule moléculaire C17H12NNaO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 445.39
Numéro MDL MFCD00010498
Clé InChI GRYBZNLNHVSHPY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxybenzylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, sodium 5-hydroxy-4-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate, azomethin-h monosodium salt hydrate, 4-hydroxy-5-e-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sodiooxysulfonyl naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, sodium 5-hydroxy-4-2-hydroxyphenyl methylidene amino-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate hydrate
CID PubChem 122198137
SMILES [Na+].OC1=C2C(NC=C3C=CC=CC3=O)=CC(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Azomethine-H monosodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 4100175
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Nom IUPAC sodium 4-hydroxy-5-{[(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino}-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
Poids de la formule 445.41 (Anhydrous)