Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets plats Azo™
Conditionnement de barrière stérile pelable, thermoscellable et préformé de haute qualité. Les poches plates Synergy Healthcare™ Azo™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou de kits petits à moyens grâce à la vapeur ou l’oxyde d’éthylène.
Marque: Synergy Healthcare™ PF100250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Made from specially treated paper, less fibres released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
- New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
- Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Spécification
Cool dry place | |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Transparent | |
Convient à la stérilisation par la vapeur et à la stérilisation à l’oxyde d’éthylène | |
Non-sterile | |
2400 | |
6.30 kN/m | |
250 mm |
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Polyester/Polypropylène | |
135 μm | |
170°C to 210°C | |
250 x 100mm |