Learn More
Béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Description
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers coniques Azlon™ avec graduations moulées constituent une excellente solution pour mesurer et distribuer des produits chimiques en laboratoire, et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Bécher conique avec bec verseur anti-gouttes intégré
- Autoclavables à 121°C
- Empilables pour un gain de place
- En polypropylène hautement translucide
- Durable et économique grâce à des graduations permanentes moulées et transparentes
- Conforme à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 120 mm |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Idéal dans les laboratoires microbiologiques, la culture ou les environnements tissulaires |
Hauteur (métrique) | 148 mm |
Incréments | 100 ml |
Quantité | Boîte de 5 |
Température (métrique) de fonctionnement max. | –20 à 135°C |
Type | Bécher |