Learn More
Béchers à côtés droits Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Description
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers à bords droits Azlon™ constituent une excellente solution pour les applications de mesure et de distribution en laboratoire et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
- Autoclavables à 121deg.C
- Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
- Forme basse, avec rebord, bec verseur large
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
- Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe | 82 mm |
Diamètre (métrique) supérieur | 82 mm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Idéaux pour une utilisation générale en laboratoire |
Hauteur (métrique) | 82 mm |
Incréments | 25 ml |
Quantité | Boîte de 10 |
Température (métrique) de fonctionnement max. | -20°C à +135°C |