Learn More
Éprouvette de forme basse Azlon™ en polypropylène
En PP hautement translucide pour une bonne résistance thermique et chimique. La conception des éprouvettes de forme basse en PP Azlon™ leur confère une plus grande stabilité sur la paillasse et facilite leur manipulation. Idéales dans les laboratoires confinés.
Marque: Azlon CPS0500P
27.38 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Caractéristiques :
- Conception trapue pour plus de stabilité
- La base à purge gravitaire unique supprime l’étape du prélèvement d’eau pendant le lavage dans une machine à laver automatique de laboratoire, éliminant ainsi tous les problèmes de déversement et de contamination
- Les graduations moulées avec surimpression bleue offrent durabilité et visibilité des mesures
- La base anti-aspiration réduit au maximum les déversements lorsque vous soulevez l’éprouvette d’une surface humide
Spécification
500 ml | |
1/boîte | |
bleu | |
10 ml | |
Circulaire | |
Éprouvette de mesure non graduée |
PP | |
Classe B. | |
66 mm | |
Bleu | |
218 mm |