Learn More
Flacons ronds à col étroit en polypropylène Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
30 ml
60 ml
100 ml
125 mL
125 ml
150 mL
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.Les flacons ronds à col étroit en PP Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en polypropylène rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Autoclavables à 121°C
- Certificat de lot téléchargeable en ligne
- Bonne résistance chimique générale
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Couleur | Translucent |
Matériau | Polypropylene |
Nb par paquet | 60 |
Conditionnement | Bulk |
Quantité | 60/Pk. |
Bouche | Narrow |
Forme | Round |
Hauteur (métrique) | 200 mm |
Diamètre (métrique) | 92 mm |