Learn More
Flacons ronds à col large, gradués, translucides, en polypropylène Azlon™
Code produit. 15575794
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Utilisez ces flacons en plastique durables pour un large éventail de besoins de stockage liquides et solides. Les flacons ronds gradués à col large en polypropylène Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • High clarity polypropylene bottles with good chemical resistance
  • Leak proof, liner-less design
  • Clear crisp printed graduations show milliliters and fluid ounces
  • Printed with large white write-on panel for easy labeling
  • Smooth inner contour for efficient pouring and ease of cleaning
  • Ideal for both liquids and solids, perfect for microbiological sampling
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL
Couleur Translucent
À utiliser avec (application) Ideal for both liquids and solids, perfect for microbiological sampling
Matériau Polypropylene
Quantité 10/Pk.
Couleur de bouchon Translucent
Closure Included Yes
Autoclavable Autoclavable
Graduated Yes
Bouche Wide
Hauteur (métrique) 104 mm
Matériau du bouchon Polypropylene
Diamètre (métrique) 51 mm
Type de bouchon Screw Cap