Learn More
Ensemble d’éprouvettes de classe B en polypropylène Azlon™
Avec graduations moulées.
Marque: Azlon NB1203
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec graduations moulées
Spécification
Polypropylene | |
1/Pk. | |
Ungraduated Cylinder Set |
10, 25, 50, 100, 250 and 500 mL Cylinders | |
Yes |