Learn More
Sachets pour autoclaves en polypropylène Azlon™
Autoclave waste in this autoclave bag for biohazardous material. The Azlon™high temperature polypropylene autoclave bag has printed instructions and can be autoclaved at temperatures up to 135 degrees C.
Marque: Azlon BWY252
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Suitable for autoclaving biohazardous waste
- High Temperature suitability
- Strong side weld construction (50μm)
- Printed with instructions for use and biohazard symbol
Spécification
Autoclavable | |
Polypropylène | |
632 mm |
Transparent | |
433 mm |