Learn More
Égouttoir en acier recourt d’époxy-polyamide Azlon™
L’égouttoir en acier recourt d’époxy-polyamide Azlon™ est disponible en deux modèles de qualité supérieure à fixation murale ou sur pied.
99.45€ - 149.00€
Spécification
Matériau | Acier recouvert d’époxy-polyamide |
---|---|
Positions | 32 |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10116504
|
Azlon
RWK070 |
Fixation murale |
99.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12044588
|
Azlon
RWK070FS |
Rack avec support sur pieds intégré |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’égouttoir en acier recouvert d’époxy-polyamide Azlon™ est un égouttoir haute qualité disponible sur pieds ou avec montage mural.
- En acier recouvert d’époxy-polyamide
- Offre une meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques que les autres revêtements
- Comprend huit chevilles de 110 mm de long et vingt-quatre chevilles de 80 mm de longueur. Le diamètre des chevilles est de 4,5 mm
- Le rack entier mesure 410 mm x 300 mm
Spécification
Acier recouvert d’époxy-polyamide | |
32 |