Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations imprimées
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
30.80€ - 113.00€
Spécification
Matériau | PMP |
---|---|
Classe | A |
Balance | Bleu |
Comprend | Certificat de conformité |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10253530
|
Azlon
CTA0010P |
10 ml | 0.2mL |
30.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12074598
|
Azlon
CTA0100P |
100 ml | 1 ml |
54.10€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12094598
|
Azlon
CTA2000P |
2000 ml | 20 ml | N/A | |||||
12034618
|
Azlon
CTA0250P |
250 ml | 2 ml |
81.60€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10213580
|
Azlon
CTA0025P |
25 ml | 0,5 ml |
31.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12050013
|
Azlon
CTA0050P |
50 ml | 1 ml |
42.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10190960
|
Azlon
CTA0500P |
500 ml | 5 ml |
113.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11973909
|
Azlon
CTA1000P |
1000 ml | 10 ml |
80.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Graduations bleues ultra-fines imprimées pour une meilleure visibilité.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations imprimées offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Graduations : impression bleue ultra-fine
- Base : base hexagonale stable antidérapante, sans effet ventouse
- Étalonnée : conformément aux normes ISO 6706 et DIN 12681
- Classe A : tolérances, conformité certifiée, fournie avec un certificat
Spécification
PMP | |
Bleu | |
Autoclavables | |
Hexagonale |
A | |
Certificat de conformité | |
Bleu | |
Éprouvette non graduée |