Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
Marque:  Azlon SWN500
Code produit. 10738795
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
  • En PTFE magnétique
  • L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavables
0.31 in
3 mm
Aimant
Pivot ring
0.31 po (L)
PTFE
8 mm
2/boîte
Barreau d’agitation