Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ comprend un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur des bases courbes ou irrégulières.
Marque: Azlon SWN511
7.01 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
- En PTFE magnétique
- L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
Spécification
Oui | |
1.18 in | |
0.23 po | |
Aimant | |
Anneau de rotation |
1.18 po (L) | |
PTFE | |
30 mm | |
2/boîte | |
Barreau d’agitation |