Learn More
Verres de mesure gradués Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 mL
Description
- Graduations moulées
- Jetable
- Empilable pour gagner de l’espace
- Idéal pour effectuer des mesures de pH
Spécification
Spécification
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
Capacité (métrique) | 50 mL |
Matériau | Polypropylene |
Hauteur (métrique) | 53 mm |
Incréments | 5 mL |
Quantité | 1/Pk. |
Type | Bécher |
Jetable | Single-use |
Graduated | Oui |