Learn More
Pissettes avec bord incliné PEBD Azlon™
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ sont conçues pour répondre à toute une variété de besoins de lavage. Les bouchons possèdent un orifice de précision, idéal pour distribuer des liquides fins en jet.
- La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
- Choix de bouchons de distribution pivotants en PP blanc ou rouge
- Trois tailles au choix
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 69 mm |
Matériau | PEBD |
Quantité | 5/boîte |
Plage de températures (métrique) | –50 à 80°C |
Couleur de bouchon | Rouge |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Bouche | Étroit |