Learn More
Entonnoirs en polypropylène légers Azlon™
Polypropylène léger fabriqué en plastique de qualité alimentaire
Marque: Azlon FWC066
56.14 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
- Entonnoirs en PP léger avec nervures qui empêchent les poches d’air, permettant une filtration rapide
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Fabriqués en plastique de qualité alimentaire
Spécification
17 mm | |
PP | |
210 mm | |
Oui |