Learn More
Entonnoirs en polypropylène légers Azlon™
Polypropylène léger fabriqué en plastique de qualité alimentaire
Marque: Azlon FWC054
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Manufactured from lightweight polypropylene. Azlon™ Lightweight Polypropylene Funnels include ribs that prevent airlocks and allow rapid filtration. Autoclavable to 121 °C.
- Entonnoirs légers en PP avec nervures empêchant la formation de poches d’air et permettant une filtration rapide
- Autoclavables à 121°C
- Fabriqués en plastique de qualité alimentaire
Spécification
5 mm | |
PP | |
47 mm | |
Oui |