Learn More
Couvercle Azlontrade; pour seau carré en PEHD
À utiliser avec un seau en PEHD de forme carrée
19.60€ - 20.50€
Spécification
Type de produit | Couvercle |
---|---|
Matériau | HDPE |
Autoclavable | Non |
À utiliser avec (équipement) | Godet carré |
Hauteur (métrique) | 45mm |
Description
ulliCouvercles avec poignée encastrée moulée pour seaux de forme carrée/li/ulSpécification
Couvercle | |
Non | |
45mm | |
1 |
HDPE | |
Godet carré | |
280 mm | |
280 mm |